Key Documents
EP6001011110
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 42 x DWP (53 mm/ 2 in), (6 x 7) configuration, stainless steel, side access
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
物質
stainless steel
特徴
(6 x 7) configuration
Holds 42 x DWP (53 mm/ 2 in)
max. box number per rack: 42 (6 x 7)
max. box size [mm]: 86 x 128
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001011110 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
549 mm (21.6 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 389 mm (15.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 378 DWP), Innova U535 (max. 504 DWP), Innova U725 and U725-G (max. 756 DWP), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 756 DWP)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG