Merck
EP5920760009
Eppendorf® Adapter for 50ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
for FA-6x250 rotor
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920760009
パラメーター
10,000 rpm speed
保管温度
room temp
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)