Merck
EP5920746006
Eppendorf® Adapter for round-bottom tubes
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
17.5 x 100 mm., for rotor S-4xUniversal-Large
Holds 9 mL tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920746006
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal-Large bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)