Merck
EP5920718002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920718002 (Global)
パラメーター
3,122 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
112 mm
直径
13 mm
適合性
for use with High-capacity bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)