Merck
EP5920715003
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 12 x 50 mL conical tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 12 x 50 mL conical tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920715003 (Global)
パラメーター
3,153 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
120 mm
直径
31 mm
適合性
for use with High-capacity bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG