特徴
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920703005 (Global)
パラメーター
3,382 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
180 mm
適合性
for use with 1,000 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5920703005-2EA | 4061835084630 |