Key Documents
EP5825711009
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, capacity, 1 x 96 well PCR plate, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
capacity 1 x 96 well PCR plate
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825711009
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with MTP/Flex bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG