Merck
EP5820774002
Eppendorf® Steel Sleeves
for rotor F-35-48-17, F-48x15, set of 24 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 15 mL tubes
for rotor F-35-48-17, F-48x15
包装
set of 24 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820774002
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with F-48x15
for use with Rotor F-35-48-17
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)