Merck
EP5820734000
Eppendorf® Adapter, for Eppendorf Conical Tubes with screw cap
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.01
包装
case of 6 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820734000
チューブ容量
25 mL
適合性
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)