Merck
EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene bottle
round
特徴
with cap
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820708000 (Global)
パラメーター
3250 × g max. RCF
キャパシティ
750 mL
特徴および利点
  • The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
  • Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG