Merck
A2566
Sigma-Aldrich
Nalgene®遠心分離ボトル、Style 3122
LDPE adapter
別名:
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.11
物質
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
特徴
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Nalgene® DS3125-0250
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • For use with Nalgene 250ml centrifuge bottles catalog numbers 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 and 3141-0250
  • Adapts Nalgene 250ml centrifuge bottles to fit in Thermo Scientific Sorval GSA rotors
  • Molded of white, low-density polyethylene
適合性
Sorvall社の6穴式GSAローターに使用される250 mL遠心ボトル。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)