Merck
EP5810721008
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 16x7-17 mL tubes, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.78
特徴
holds 16x7-17 mL tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5810721008
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 500 mL rectangular buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP5810721008-2EA4022536224572