Key Documents
EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
flat bottom
特徴
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804787005 (Global)
パラメーター
3,175 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
130 mm
直径
62 mm
適合性
for use with 250 mL round buckets
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG