Merck
EP5804740009
Eppendorf® Deepwell Plate Rotor A-2-DWP
incl. 2 buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 2 x Deepwell plates (max height 89 mm)
to hold 2 x max height 89 mm
incl. 2 buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804740009
パラメーター
3,700 max. RCF (2,250 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
特徴および利点
  • Incl. 2 buckets
  • Stacked plates in various combinations can be effectively centrifuged
  • Max. loading height 89 mm
  • Simultaneous processing of up to 192 samples
  • Autoclavable at 121 °C for 20 mins
  • The rotor can speed up to a maximum of 2.250 x g (3.700 rpm)
  • Compatible with 5804/5804R and 5810/5810R centrifuge models
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)