特徴
to hold 20 × 15 mL OR 4 × 50 mL conical tubes OR 36 × 13 mm OR 30 × 16 mm blood collection tubes
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702000515
パラメーター
4,400 rpm speed
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Centrifuge 5702 G, 230V/50-60Hz incl. rotor A-4-38 and 13/16mm adapters
アプリケーション
Centrifugation
特徴および利点
Max. speed: 3,000 × g (4,400 rpm)Very compact footprint to fit on every lab benchVery quiet operation to benefit your environmentLow access height for simple loading and unloading of samplesSOFT brake function for slow acceleration and braking. Optimized for cell separation by gradient centrifugation“At set RPM” function starts the timer when the selected rotational speed is reached for reproducible centrifugation runsKey lock to prevent unintentional adjustmentsStainless steel rotor chamber is rust-free and easy to cleanElectronic imbalance detection for maximum safety
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)