Merck
EP5702762008
Eppendorf® 2 Rectangular Buckets
volume (90 mL), for rotor A-4-38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
特徴
for rotor A-4-38
メーカー/製品名
5702762008
Eppendorf® 5702762008
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
容量
(90 mL)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)