Merck
EP5495512004
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
S-96x0.2-PCR, to hold, 96 x 0.2 mL PCR tubes, to hold, 12 x 8-tube PCR strips, includes 4 x swing buckets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 12 x 8-tube PCR strips
to hold 96 x 0.2 mL PCR tubes
S-96x0.2-PCR
includes 4 x swing buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495512004
パラメーター
6,000 max. RCF (3,217 xg)
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)