Merck
EP5495510001
Eppendorf® Rotor F-32x0.2-PCR
for Centrifuge 5425, Eppendorf® 5495510001
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 32 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 x 8-tube PCR strips
for Centrifuge 5425
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5495510001
パラメーター
15,060 max. RCF (18,257 xg)
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5425
詳細
Eppendorf rotor F-32x0.2-PCR for centrifuge 5425/R. Holds up to 4 × PCR strips or 32 × PCR tubes (0.2 mL). Includes rotor lid.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)