Merck
EP5490040007
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-40-36-12, non aerosol tight, to hold, 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490040007 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)