Key Documents
EP5452727007
Eppendorf® Rotor F-55-16-5-PCR
incl. rotor lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 2 x PCR strips
incl. rotor lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5452727007
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG