Merck
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5452720008
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)