Merck
EP5452000010
Eppendorf® Centrifuge MiniSpin G
incl. standard rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
NACRES:
NB.81
AC/DC入力
230 V AC, Schuko plug
特徴
CE compliant
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
incl. standard rotor
メーカー/製品名
5452000010
Eppendorf® 5452000010
Eppendorf®
パラメーター
12100 × g
13400 rpm
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)