Merck
EP5427750002
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-16-17, aerosol-tight, to hold, 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with lid and wind shield
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
with lid and wind shield
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427750002 (Global)
パラメーター
14,200 rpm
21,190 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)