特徴
holds 1 x 50 mL Falcon for rotor F-35-6-30
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427727000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5427727000-2EA | 4022536220161 |