Merck
EP5427717005
Eppendorf® Adapter
Holds PCR Strips tubes, pack of 4 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
Holds PCR Strips tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427717005
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-45-64-5-PCR
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG