Merck
EP5427710000
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-HS
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427710000
パラメーター
175,000 max. RCF (30,130 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)