Merck
EP5427700005
Eppendorf® Rotor A-2-MTP
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
別名:
A-2-MTP Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 2  x MTP, PCR or deepwell plates (swing-bucket rotor)
to hold 2  x swing-bucket rotor
incl. 2x MTP- buckets and rotor lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427700005
パラメーター
4,680 max. RCF (2,204 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)