Merck
EP5425723008
Eppendorf® Adapter
holds 0.2 ml PCR tubes, for use with Rotor F-45-72-8, pack of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 0.2 ml PCR tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5425723008
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-45-72-8
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)