Merck
EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5424704000
パラメーター
15,000 max. RCF (18,615 xg)
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5424/5424R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)