詳細
Deepwell Plate 96/500 µL, wells clear, PCR clean, white, with 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200) and human readable code, 40 plates (5 bags x 8 plates)
特徴および利点
- 3-level coding for safe sample and vessel identification
- Codes on three sides of plates for flexible reading
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30 % damaged codes
- Additional, ID-specific information on plates available via Eppendorf DataPort for documentation purposes
- Direct import into eLabInventory and eLabJournal software for convenient handling
- Import to other database systems possible
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)