Key Documents
EP5418707005
Eppendorf® Rotor FA-45-18-11
incl. lid, aerosol tight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. lid, aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5418707005
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5418/5418R 
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG