メーカー/製品名
Bel-Art H13194-1011
キャパシティ
1.5 L
直径× H
4 in. (124 mm) × 6 in. (170 mm)
詳細
Compact benchtop disposal can contain odors and is perfect for small items such as pipette tips and microcentrifuge tubes.
特徴および利点
- Automatic opening lid provides hands free use; closes automatically and securely for a more sanitary environment
- Holds a 25 x 25cm (10 x 10") autoclavable biohazard disposal bag (F13166-0000 or H13182-1010)
- Includes a polypropylene liner with handle for easy emptying of contents
- Aesthetic and durable; stainless steel body and chrome lid are resistant to bleach and easy to clean
- Requires (3) AAA batteries (not included)
- CE & RoHS
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)