Merck
EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409706004 (Global)
パラメーター
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5427R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG