Key Documents
EP5353040113
Eppendorf® Tube holder PCR 96
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NC.21
特徴
Holds 96 x 0.2 mL PCR-tubes, -strips or 96-well PCR-plates, semi- skirted or unskirted
メーカー/製品名
Eppendorf® 5353040113
テクニック
PCR: suitable
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG