Merck
EP4981203009
Eppendorf® Multipette plus wall mounting device
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 4981203009
詳細
Self adhesive wall bracket to hold Eppendorf Varipette 4720 or Multipette plus. Not compatible with Eppendorf pipette holdar.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)