Merck
BR705129
Wall mount for HandyStep® S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121506
NACRES:
NB.01
物質
PC
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705129
詳細
  • For use with HandyStep® S
  • Accessory
  • Storage rack
  • Holds pipetters
法的情報
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)