Key Documents
EP4421601009
Eppendorf® Membrane Filter
pore size 0.45 μm, sterile, PTFE, pkg of 5 pieces, (Easypet 4421)
別名:
Eppendorf Filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
PTFE
無菌性
sterile
特徴
(Easypet 4421)
包装
pkg of 5 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf®
ポアサイズ
0.45 μm
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG