Key Documents
EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121517
NACRES:
NB.01
特徴
for 8-channel pipette
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 3122612006
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG