Merck
EP2231300004
Eppendorf® Research® plusピペット、様々な容量
single-channel, pack of 4, volumes 0.1-2.5/2-20/20-200/100-1000 μL
別名:
Adjustable volume pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
特徴
single-channel
mechanical
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 2231300004
容量
0.1 × 2.5 μL
2 μL × 20 μL
20 × 200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
超軽量のEppendorf Research plusピペットは、精度と正確性における最高のニーズを満たし、加えて人間工学を極め、柔軟性が向上しています。 本ピペットの特徴はスプリング付きチップコーン、2次校正オプション、改良された容量ディスプレイ、そして完全なオートクレーブ処理が可能なことです。
Eppendorf Research plusは厳格なEppendorf PhysioCare Concept®基準内で開発されました。 PhysioCare Concept®では究極の耐久性、直感的な操作、とりわけ完全なバランスと使用者の労力の最小化を求めています。
Eppendorf Research plusは柔軟性を提供します。 Research plusをニーズに合わせて校正し、ピペット全体または下部のみをオートクレーブします。様々なサイズのシングルチャンネル、マルチチャンネル、固定容量のピペットを選べます。
  • 容量の調整: 数回回転させるだけで目的とする容量に達します
  • コントロールボタンおよびイジェクター: 極めて弱い力で作業でき、色でピペット容量を示します。完璧な人間工学のための配置になっています。
  • 容量ディスプレイ: 4桁、形状を拡大
  • 校正ディスプレイおよび調節開口部: ピペットを特定の液体および容量に合わせて校正します。
  • Eppendorf PerfectPiston: Fortron製の超軽量ピストン® (10 μLピペットには非搭載)
  • クイック接続クリップ: 底部を容易に取り外せます。
  • スプリングで搭載したチップコーン: 改良された人間工学、チップにぴったりとはまります
  • 校正証明書を添付します
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Fortron is a registered trademark of Fortron Industries Corp.
PerfectPiston is a trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)