Merck
EP022822047
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822047 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)