Key Documents
EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
aluminum
特徴
aerosol-tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654144
適合性
5430/5430R
FA-45-24-11
詳細
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG