Merck
EP022639510
Rubber Mat for Eppendorf® A-8-17 Rotor
for 1 x round-bottom tube 15 mL, pack of 8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 8
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639510 (US)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor A-8-17
関連するカテゴリー
詳細
8 rubber mats to fit 15 mL tubes in Eppendorf rotor A-8-17.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG