Merck
EP022638947
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 96-well PCR plate, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
holds 1 x 96-well PCR plate
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638947 (NA)
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)