Merck
EP022638033
Caps for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 250 mL rectangular buckets
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
特徴
aerosol-tight
for 250 mL rectangular buckets
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638033 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)