Merck
EP022637436
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity 100 mL, rectangular, pack of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
物質
rectangular
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637436 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)