Merck
EP0030602102
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
clear wells, white border, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質:
colorless wells
polypropylene
無菌性:
sterile; autoclaved
sterile
物質
colorless wells
polypropylene
無菌性
sterile; autoclaved
sterile
包装
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates )
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030602102
テクニック
PCR: suitable
clear wells
white border
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)