物質
colorless plate
conical bottom colorless wells
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
skirt
96, semi-skirted
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030129326
サイズ
96 wells
色
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Individually blistered Certified PCR clean
- Additionally free of bacterial DNA
- For all applications that need ultimate purity or certified absense of bacterial DNA
- Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP0030129326-10EA |