詳細
- Axygen® 96-well flat top PCR microplate is ideal for use with standard Biometra thermal cyclers, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR systems.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
- No skirt, low-profile plate design can be sealed with strip caps, Axymat, or sealing film.
- Fits 0.1 mL thermal cycler blocks.
- Ideal for fast and efficient PCR reactions.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)