物質
colorless
conical bottom
詳細
Low retention
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
PCR clean
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030108450
キャパシティ
2.0 mL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Avoid losing valuable samples during centrifugation, incubation and storage! Rely on the excellent protection offered by the hinged Safe-Lock lid. It contains all of our experience from 50 years of continuous optimization and development. Trust the original Eppendorf Safe-Lock Tubes, because your samples deserve only the best.
特徴および利点
Eppendorf Protein LoBind Tubes are specifically designed to ensure you get maximal protein recovery.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)