物質
cap (push fit)
colorless
conical bottom
詳細
Low retention
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
PCR clean
包装
pack of 500 ea
キャパシティ
1.5 mL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
特徴および利点
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)